Drukuj
Hydrazyd p-toluenosulfonylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
157860250 157861000 157865000
ACRO157860250EA 181 PLN
ACRO157860250 ACRO157861000 ACRO157865000
Hydrazyd p-toluenosulfonylu 97%
Hydrazyd p-toluenosulfonylu
Formuła: C₇H₁₀N₂O₂S
Temp. Wrzenia: 332 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 109…113 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007588
Numer CAS: 1576-35-8
Numer WE (dawny EINECS): 216-407-3
Jednostka: 3226
ADR: 4.1,
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 113 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %