Drukuj
Toluen-4-sulfonamid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
105902-1KG 105902-250G
SIAL105902-1KGEA 377 PLN
SIAL105902-1KG SIAL105902-250G
Toluen-4-sulfonamid, Sigma-Aldrich®
Toluen-4-sulfonamid
Formuła: C₇H₉NO₂S
Temp. Wrzenia: 322 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 136…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011692
Numer CAS: 70-55-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-741-1