Toluen-4-sulfonamid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12156.0C
A12156.0E
A12156.30
A12156.36
A12156.0CEA
3620
PLN
A12156.0C
A12156.0E
A12156.30
A12156.36
Toluen-4-sulfonamid ≥98%
Toluen-4-sulfonamid
Purity: 98+%
CAS No.: 70-55-3
Molecular Formula: C7H9NO2S
Formula Weight: 171.22
Flash Point: 202°(395°F)
Melting Point: 136-139°
Boiling Point: 221°/10mm
Beilstein Reference: 472689
MDL No.: MFCD00011692
Formuła:
C₇H₉NO₂S Temp. Wrzenia: 221 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 136…139 °C Temp. Zapłonu: 202 °C (395 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011692 Numer CAS: 70-55-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-741-1 |