Drukuj
Toluen-4-sulfonamid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: PTSA, p-Toluenesulphonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, 4-Toluenesulphonamide
147690010 147692500 147690050
ACRO147690010EA 466 PLN
ACRO147690010 ACRO147692500 ACRO147690050
Toluen-4-sulfonamid 99%
Toluen-4-sulfonamid
Formuła: C₇H₉NO₂S
MW: 171.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 221 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 136…140 °C
Temp. Zapłonu: 202 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011692
Numer CAS: 70-55-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-741-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥98.5 %