Drukuj
p-toluenosulfochlorek, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
T35955-1KG T35955-250G T35955-3KG
SIALT35955-1KGEA 547 PLN
SIALT35955-1KG SIALT35955-250G SIALT35955-3KG
p-toluenosulfochlorek, Sigma-Aldrich®
p-toluenosulfochlorek
Formuła: C₇H₇ClO₂S
Temp. Wrzenia: 265 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 67 °C
Gęstość: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007450
Numer CAS: 98-59-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-684-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,09612