Drukuj
p-toluenosulfochlorek, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
240877-100G 240877-500G 240877-5G
SIAL240877-100GEA 783 PLN
SIAL240877-100G SIAL240877-500G SIAL240877-5G
p-toluenosulfochlorek, Sigma-Aldrich®
p-toluenosulfochlorek
Formuła: C₇H₇ClO₂S
Temp. Wrzenia: 265 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 67 °C
Gęstość: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007450
Numer CAS: 98-59-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-684-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,09612