Drukuj
p-toluenosulfochlorek do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08326.0250 8.08326.1000 8.08326.9025
8.08326.0250EA 140 PLN
8.08326.0250 8.08326.1000 8.08326.9025
p-toluenosulfochlorek do syntezy, Sigma-Aldrich®
p-toluenosulfochlorek
Formuła: C₇H₇ClO₂S
Temp. Wrzenia: 265 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 67 °C
Gęstość: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007450
Numer CAS: 98-59-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-684-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,09612
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 67 °C
Molar Mass 190.65 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 135 °C (13 hPa)
Flash Point 128 °C
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material