p-toluenosulfochlorek ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Toluene-4-sulphonyl chloride, Tosyl chloride, 4-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-p-sulphonyl chloride
A14547.0B
A14547.0I
A14547.30
A14547.36
A14547.0BEA
708
PLN
A14547.0B
A14547.0I
A14547.30
A14547.36
p-toluenosulfochlorek ≥98%
p-toluenosulfochlorek
Purity: 98%
CAS No.: 98-59-9
Molecular Formula: C7H7ClO2S
Formula Weight: 190.65
Flash Point: 128°(262°F)
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 146°/15mm
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, and ether. Insoluble in water
Beilstein Reference: 607898
Merck Reference: 14,9534
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007450
Formuła:
C₇H₇ClO₂S MW: 190.65 g/mol Temp. Wrzenia: 146 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 67…70 °C Gęstość: 1.35 Temp. Zapłonu: 128 °C (262 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007450 Numer CAS: 98-59-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-684-8 Jednostka: 3261 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 13,09612 |