Drukuj
p-toluenosulfochlorek 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Toluene-4-sulphonyl chloride, Tosyl chloride, 4-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-p-sulphonyl chloride
139030020 139030250 139035000 139031000 139030100
139030020.EA 1080 PLN
139030020. 139030250. 139035000. 139031000. 139030100.
p-toluenosulfochlorek 99+%
p-toluenosulfochlorek
Formuła: C₇H₇ClO₂S
MW: 190.65 g/mol
Temp. Wrzenia: 134 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 67…69 °C
Temp. Zapłonu: 128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007450
Numer CAS: 98-59-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-684-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,09612
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 69 °C
Assay ≥99.0 %
Impurity ≤0.3 % Total free acid (as toluenesulfonic acid)