Drukuj
Chlorek m-toluenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
566357-25G 566357-5G
SIAL566357-25GEA 1220 PLN
SIAL566357-25G SIAL566357-5G
Chlorek m-toluenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek m-toluenosulfonylu
Formuła: C₇H₇ClO₂S
Temp. Wrzenia: 77…78 °C (0,3 mmHg)
Gęstość: 1,314 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00051747
Numer CAS: 1899-93-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II