Chlorek m-toluenosulfonylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1899-93-0
Molecular Formula: C7H7ClO2S
Formula Weight: 190.65
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5480
Odour: Acrid
Boiling Point: 252-253°
Beilstein Reference: 2087865
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051747
Formuła:
C₇H₇ClO₂S Temp. Wrzenia: 252…253 °C Gęstość: 1,314 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051747 Numer CAS: 1899-93-0 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |