Chlorek o-toluenosulfonylu 80%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Toluene-o-sulphonyl chloride, Toluene-2-sulphonyl chloride, 2-Toluenesulphonyl chloride
L18983.06
L18983.14
L18983.06EA
614
PLN
L18983.06
L18983.14
Chlorek o-toluenosulfonylu 80%
Chlorek o-toluenosulfonylu
Purity: 97%
CAS No.: 133-59-5
Molecular Formula: C7H7ClO2S
Formula Weight: 190.65
Flash Point:
Formuła:
C₇H₇ClO₂S MW: 190.65 g/mol Temp. Wrzenia: 154 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 10 °C Gęstość: 1.338 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00024874 Numer CAS: 133-59-5 Numer WE (dawny EINECS): 205-113-0 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |