Drukuj
4-Toluenotiol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
138710100 138711000 138715000 138710025
ACRO138710100EA 279 PLN
ACRO138710100 ACRO138711000 ACRO138715000 ACRO138710025
4-Toluenotiol 98%
4-Toluenotiol
Formuła: C₇H₈S
Temp. Wrzenia: 195 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 40…44 °C
Gęstość: 1,022 g/cm³ (51 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004851
Numer CAS: 106-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-399-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,09461
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥97.5 %
Elemental Analysis 15.53 to 16.83 % N
Specific optical rotation +15° to +25° (20 °C, 589 nm) (c=1, water)