Drukuj
4-tert-Butylotiofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1-tert-Butyl-4-mercaptobenzene, 4-tert-Butylbenzene-1-thiol, 4-tert-Butylbenzenethiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
593656-25G 593656-5G
SIAL593656-25GEA 1300 PLN
SIAL593656-25G SIAL593656-5G
4-tert-Butylotiofenol, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylotiofenol
Formuła: C₁₀H₁₄S
MW: 166.29 g/mol
Temp. Wrzenia: 238
Temp. topnienia: –11 °C
Gęstość: 0.9917 g/cm³ (16 °C)
Numer MDL: MFCD00022067
Numer CAS: 2396-68-1
Numer WE (dawny EINECS): 219-255-6
Jednostka: 3334
ADR: 9