4-tert-Butylotiofenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-tert-Butyl-4-mercaptobenzene, 4-tert-Butylbenzene-1-thiol, 4-tert-Butylbenzenethiol
A12148.03
A12148.06
A12148.14
A12148.03EA
227
PLN
A12148.03
A12148.06
A12148.14
4-tert-Butylotiofenol ≥97%
4-tert-Butylotiofenol
Purity: 97%
CAS No.: 2396-68-1
Molecular Formula: C10H14S
Formula Weight: 166.29
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₄S MW: 166.29 g/mol Temp. Wrzenia: 238 °C Temp. topnienia: –11 °C Gęstość: 0.990 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00022067 Numer CAS: 2396-68-1 Numer WE (dawny EINECS): 219-255-6 Jednostka: 3334 ADR: 9 |