Drukuj
Alkohol 4-hydroksybenzylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W398705-100G W398705-1KG W398705-5KG W398705-SAMPLE
SIALW398705-100GEA 524 PLN
SIALW398705-100G SIALW398705-1KG SIALW398705-5KG SIALW398705-SAMPLE
Alkohol 4-hydroksybenzylowy, Sigma-Aldrich®
Alkohol 4-hydroksybenzylowy
Formuła: C₇H₈O₂
Temp. Wrzenia: 252 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 115…118 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004658
Numer CAS: 623-05-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-768-0