Alkohol 4-hydroksybenzylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13132.18
A13132.22
A13132.30
A13132.18EA
691
PLN
A13132.18
A13132.22
A13132.30
Alkohol 4-hydroksybenzylowy ≥99%
Alkohol 4-hydroksybenzylowy
Purity: 99%
CAS No.: 623-05-2
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Melting Point: 114-122°
Boiling Point: 251-253°
MDL No.: MFCD00004658
Formuła:
C₇H₈O₂ Temp. Wrzenia: 251…253 °C Temp. topnienia: 114…122 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004658 Numer CAS: 623-05-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-768-0 |