Drukuj
Alkohol 4-hydroksybenzylowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
121030250 121031000 121035000
ACRO121030250EA 340 PLN
ACRO121030250 ACRO121031000 ACRO121035000
Alkohol 4-hydroksybenzylowy 97%
Alkohol 4-hydroksybenzylowy
Formuła: C₇H₈O₂
Temp. Wrzenia: 252 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 110…112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004658
Numer CAS: 623-05-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-768-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
TMS 0.028 to 0.032 v/v%