Alkohol 3-hydroksybenzylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15981.06
A15981.14
A15981.22
A15981.06EA
282
PLN
A15981.06
A15981.14
A15981.22
Alkohol 3-hydroksybenzylowy ≥98%
Alkohol 3-hydroksybenzylowy
Purity: 98%
CAS No.: 620-24-6
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Melting Point: 69-72°
Boiling Point: ca 300° dec.
MDL No.: MFCD00004643
Formuła:
C₇H₈O₂ Temp. Wrzenia: ∼300 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 69…72 °C Gęstość: 1,16 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004643 Numer CAS: 620-24-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-633-6 |