Drukuj
Alkohol 3-hydroksybenzylowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (3-Hydroxyphenyl)methanol, KSD 2405, 3-(Hydroxymethyl)phenol
121020050 121020250 121025000
ACRO121020050EA 190 PLN
ACRO121020050 ACRO121020250 ACRO121025000
Alkohol 3-hydroksybenzylowy 97%
Alkohol 3-hydroksybenzylowy
Formuła: C₇H₈O₂
Temp. Wrzenia: 86 - 87 °C (0,001 -rr)
Temp. topnienia: 67…71 °C
Gęstość: 1,161 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004643
Numer CAS: 620-24-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-633-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 71 °C
GC ≥96.0 %