Drukuj
Alkohol salicylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenin
M-Clarity™ quality level = MQ200
166952-100G 166952-25G
SIAL166952-100GEA 624 PLN
SIAL166952-100G SIAL166952-25G
Alkohol salicylowy, Sigma-Aldrich®
Alkohol salicylowy
Formuła: C₇H₈O₂
Temp. Wrzenia: 268 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 82 °C
Gęstość: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004617
Numer CAS: 90-01-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-960-5
Klasyfikacja Merck : 12,08477