Drukuj
Alkohol salicylowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Hydroxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)phenol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, Saligenin
173330250 173331000 173330010
ACRO173330250EA 182 PLN
ACRO173330250 ACRO173331000 ACRO173330010
Alkohol salicylowy 97%
Alkohol salicylowy
Formuła: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 268
Temp. topnienia: 83…87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004617
Numer CAS: 90-01-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-960-5
Klasyfikacja Merck : 12,08477
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥96.0 %