2-Metylohydrochinon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
112968-1KG
112968-250G
SIAL112968-1KGEA
815
PLN
SIAL112968-1KG
SIAL112968-250G
2-Metylohydrochinon, Sigma-Aldrich®
2-Metylohydrochinon
Formuła:
C₇H₈O₂ Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 123…126 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002345 Numer CAS: 95-71-6 Numer WE (dawny EINECS): 202-443-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |