Drukuj
2-Metylohydrochinon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B21241.0B B21241.30
B21241.0BEA 1530 PLN
B21241.0B B21241.30
2-Metylohydrochinon ≥99%
2-Metylohydrochinon
Purity: 99% CAS No.: 95-71-6 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Flash Point: 172°(341°F) Melting Point: 127-130° Boiling Point: 284-286° Beilstein Reference: 2041489 MDL No.: MFCD00002345
Formuła: C₇H₈O₂
Temp. Wrzenia: 284…286 °C
Temp. topnienia: 127…130 °C
Temp. Zapłonu: 172 °C (341 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002345
Numer CAS: 95-71-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-443-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III