Drukuj
2-Metylohydrochinon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
150830010 150832500 150830050
ACRO150830010EA 1050 PLN
ACRO150830010 ACRO150832500 ACRO150830050
2-Metylohydrochinon 99%
2-Metylohydrochinon
Formuła: C₇H₈O₂
Temp. Wrzenia: 285 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 126 °C
Temp. Zapłonu: 172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002345
Numer CAS: 95-71-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-443-7
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥126 °C
GC ≥98.5 %
Ash ≤0.1 %