Drukuj
2-tert-Butylohydrochinon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
M-Clarity™ quality level = MQ200
112941-100G 112941-500G 112941-5G
SIAL112941-100GEA 219 PLN
SIAL112941-100G SIAL112941-500G SIAL112941-5G
2-tert-Butylohydrochinon, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butylohydrochinon
Formuła: C₁₀H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 273 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 128 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002344
Numer CAS: 1948-33-0
Numer WE (dawny EINECS): 217-752-2
Jednostka: 3077
ADR: 9,III