Drukuj
2-tert-Butylohydrochinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41424.0100 8.41424.0500
8.41424.0100EA 180 PLN
8.41424.0100 8.41424.0500
2-tert-Butylohydrochinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butylohydrochinon
Formuła: C₁₀H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 273 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 128 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002344
Numer CAS: 1948-33-0
Numer WE (dawny EINECS): 217-752-2
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 127 - 129 °C
Molar Mass 166.21 g/mol
Boiling Point 295 °C (1013 hPa)
Flash Point 171 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 457 °C