2-tert-Butylohydrochinon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
A19206.0E
A19206.36
A19206.0EEA
3410
PLN
A19206.0E
A19206.36
2-tert-Butylohydrochinon ≥97%
2-tert-Butylohydrochinon
Purity: 97%
CAS No.: 1948-33-0
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 171°(339°F)
Melting Point: 126-129°
Boiling Point: 295°
Beilstein Reference: 637923
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002344
Formuła:
C₁₀H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 295 °C Temp. topnienia: 126…129 °C Gęstość: 1,050 Temp. Zapłonu: 171 °C (339 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002344 Numer CAS: 1948-33-0 Numer WE (dawny EINECS): 217-752-2 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |