Drukuj
2-tert-Butylohydrochinon 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
150820020 150820050 150822500 150825000
ACRO150820020EA 1940 PLN
ACRO150820020 ACRO150820050 ACRO150822500 ACRO150825000
2-tert-Butylohydrochinon 97%
2-tert-Butylohydrochinon
Formuła: C₁₀H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 273 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 125…130 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002344
Numer CAS: 1948-33-0
Numer WE (dawny EINECS): 217-752-2
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to tan Crystalline powder (May contain black particles)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
GC ≥96.0 %