4-Heksylorezorcynol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
197920250
197921000
ACRO197920250EA
292
PLN
ACRO197920250
ACRO197921000
4-Heksylorezorcynol 98%
4-Heksylorezorcynol
Formuła:
C₁₂H₁₈O₂ Temp. Wrzenia: 333 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 65…70 °C Temp. Zapłonu: ≥ 100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002284 Numer CAS: 136-77-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-257-4 Klasyfikacja Merck : 12,04750 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light pink to light orange Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 63 to 68 °C |
HPLC | ≥97.5 % |