Drukuj
4-Etylorezorcynol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
118950050 118950250
ACRO118950050EA 212 PLN
ACRO118950050 ACRO118950250
4-Etylorezorcynol 98%
4-Etylorezorcynol
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 283 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 95…99 °C
Numer MDL: MFCD00002283
Numer CAS: 2896-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-777-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥97.5 %