2-metylo-1,3-benzenodiol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11821.0B
A11821.18
A11821.30
A11821.0BEA
4190
PLN
A11821.0B
A11821.18
A11821.30
2-metylo-1,3-benzenodiol 98%
2-metylo-1,3-benzenodiol
Purity: 98%
CAS No.: 608-25-3
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 135°(275°F)
Melting Point: 118-122°
Boiling Point: 264°
Beilstein Reference: 2042177
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002271
Formuła:
C₇H₈O₂ Temp. Wrzenia: 264 °C Temp. topnienia: 118…122 °C Temp. Zapłonu: 135 °C (275 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002271 Numer CAS: 608-25-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-155-8 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |