Drukuj
4-tert-butylopirokatechina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
19670-100G 19670-500G
SIAL19670-100GEA 175 PLN
SIAL19670-100G SIAL19670-500G
4-tert-butylopirokatechina, Sigma-Aldrich®
4-tert-butylopirokatechina
Formuła: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 285
Temp. topnienia: 53
Gęstość: 1.05 g/cm³ (60 °C)
Temp. Zapłonu: 129
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002201
Numer CAS: 98-29-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-653-9
Jednostka: 2923
ADR: 8 III