Drukuj
4-tert-butylopirokatechina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01987.0005 8.01987.0250 8.01987.1000 8.01987.9025
8.01987.0005EA 125 PLN
8.01987.0005 8.01987.0250 8.01987.1000 8.01987.9025
4-tert-butylopirokatechina for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-tert-butylopirokatechina
Formuła: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 285
Temp. topnienia: 53
Gęstość: 1.05 g/cm³ (60 °C)
Temp. Zapłonu: 129
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002201
Numer CAS: 98-29-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-653-9
Jednostka: 2923
ADR: 8 (6.1) III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 52 - 55 °C
Molar Mass 166.22 g/mol
Bulk Density 650 - 700 kg/m3
Boiling Point 284 - 286 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (25 °C)
Flash Point 129 °C
Density 1.05 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 160 °C
Viscosity kinematic 100 mm2/s (57 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material