4-tert-butylopirokatechina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
A14599.0B
A14599.0I
A14599.30
A14599.0BEA
1040
PLN
A14599.0B
A14599.0I
A14599.30
4-tert-butylopirokatechina ≥98%
4-tert-butylopirokatechina
Purity: 98%
CAS No.: 98-29-3
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 151°(303°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 284-286°
Beilstein Reference: 2043335
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00002201
Formuła:
C₁₀H₁₄O₂ MW: 166.22 g/mol Temp. Wrzenia: 284…286 °C Temp. topnienia: 53…57 °C Gęstość: 1.049 Temp. Zapłonu: 151 °C (303 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002201 Numer CAS: 98-29-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-653-9 Jednostka: 2923 ADR: 8 III |