Drukuj
4-tert-butylopirokatechina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
154351000 154355000 154350025 154350100
ACRO154351000EA 181 PLN
ACRO154351000 ACRO154355000 ACRO154350025 ACRO154350100
4-tert-butylopirokatechina 99%
4-tert-butylopirokatechina
Formuła: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 285 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 53…56 °C
Gęstość: 1.049 g/cm³
Temp. Zapłonu: 129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002201
Numer CAS: 98-29-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-653-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≤0.7 % Catechol