Drukuj
Alkohol 3-fenoksybenzylowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Hydroxymethyl)diphenyl ether, (3-Phenoxyphenyl)methanol
183770250 183771000 183770050
ACRO183770250EA 416 PLN
ACRO183770250 ACRO183771000 ACRO183770050
Alkohol 3-fenoksybenzylowy 98%
Alkohol 3-fenoksybenzylowy
Formuła: C₁₃H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 135…140 °C (1 mmHg)
Gęstość: 1,1456 g/cm³
Temp. Zapłonu: 309 °C
Numer MDL: MFCD00004636
Numer CAS: 13826-35-2
Numer WE (dawny EINECS): 237-525-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear colorless to light yellow solution
Titration with HClO4 99 to 101 % (quetiapine hemifumarate dry substance)
Titration with NaOH 12.5 to 13.8 % (fumaric acid dry substance)