Drukuj
p-Krezol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Krezol, 4-Hydroksytoluen, 4-Metylofenol, p-Metylofenol, p-Hydroksytoluen
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05223.0101 8.05223.0501 8.05223.1001
8.05223.0101EA 147 PLN
8.05223.0101 8.05223.0501 8.05223.1001
p-Krezol for synthesis, Sigma-Aldrich®
p-Krezol
Formuła: C₇H₈O
MW: 108.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 201.8
Temp. topnienia: 32…34 °C
Gęstość: 1.034 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 86
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002376
Numer CAS: 106-44-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-398-6
Jednostka: 3455
ADR: 6.1 (8) II
Klasyfikacja Merck : 13,02604
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point 32 - 34 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Boiling Point 202.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.06 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Explosion Limit 1 %(V)
Density 1.034 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 555 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials