p-Krezol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 106-44-5
Molecular Formula: C7H8O
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 89°(192°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 201-202°
Beilstein Reference: 1305151
Merck Reference: 14,2579
UN No.: 3455
MDL No.: MFCD00002376
Formuła:
C₇H₈O Temp. Wrzenia: 201…202 °C Temp. topnienia: 32…34 °C Gęstość: 1,034 Temp. Zapłonu: 89 °C (192 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002376 Numer CAS: 106-44-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-398-6 Jednostka: 3455 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,2579 |