Drukuj
p-Krezol 99+%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
405740050 405745000 405740025 405741000
ACRO405740050EA 150 PLN
ACRO405740050 ACRO405745000 ACRO405740025 ACRO405741000
p-Krezol 99+%, czysty
p-Krezol
Formuła: C₇H₈O
Temp. Wrzenia: 202 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 32…34 °C
Gęstość: 1,034 g/cm³
Temp. Zapłonu: 89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002376
Numer CAS: 106-44-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-398-6
Jednostka: 3455
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,02604
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to light yellow Crystalline solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %