Drukuj
4-Izopropylofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
175404-100G 175404-5G
SIAL175404-100GEA 576 PLN
SIAL175404-100G SIAL175404-5G
4-Izopropylofenol, Sigma-Aldrich®
4-Izopropylofenol
Formuła: C₉H₁₂O
Temp. Wrzenia: 213 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 60 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002372
Numer CAS: 99-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-798-8
Jednostka: 2430
ADR: 8,III