Drukuj
m-Krezol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
W353000-10KG-K W353000-1KG-K W353000-25KG-K
SIALW353000-10KG-KEA 2180 PLN
SIALW353000-10KG-K SIALW353000-1KG-K SIALW353000-25KG-K
m-Krezol, Sigma-Aldrich®
m-Krezol
Formuła: CH₃C₆H₄OH
Temp. Wrzenia: 202,2 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,0336 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002302
Numer CAS: 108-39-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-577-9
Jednostka: 2076
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce465c84cc8b7c230526b22e6f830300b605d109&vid=72c08ae3da371936f9349196418a240331cb79ce&prid=web&clid=SAPDAM