Drukuj
m-Krezol, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Metylofenol, 3-Krezol, 3-Hydroksytoluen, m-Metylofenol, m-Hydroksytoluen
MQ100
65996-1ML-F 65996-5ML-F
65996-1ML-FEA 218 PLN
65996-1ML-F 65996-5ML-F
m-Krezol, Supelco®
m-Krezol
Formuła: CH₃C₆H₄OH
MW: 108.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 202.2
Temp. topnienia: 11.5
Gęstość: 1.0336 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 73
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002302
Numer CAS: 108-39-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-577-9
Jednostka: 2076
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=943f95c3641e8d39f61fe0ff55be89c980351d99&vid=6c344472b0225def0f756ed68fec629a0f1350be&prid=web&clid=SAPDAM