Drukuj
o-Krezol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Metylofenol, o-Metylofenol, o-Hydroksytoluen, 2-Krezol, 2-Hydroksytoluen
M-Clarity™ quality level = MQ300
W348007-10KG-K W348007-1KG-K W348007-25KG-K
SIALW348007-10KG-KEA 1580 PLN
SIALW348007-10KG-K SIALW348007-1KG-K SIALW348007-25KG-K
o-Krezol, Sigma-Aldrich®
o-Krezol
Formuła: C₇H₈O
Temp. Wrzenia: 191 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 30…34 °C
Gęstość: 1,047 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002226
Numer CAS: 95-48-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-423-8
Jednostka: 3455
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,02604