Drukuj
o-Krezol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Metylofenol, o-Metylofenol, o-Hydroksytoluen, 2-Krezol, 2-Hydroksytoluen
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.09692.0100 8.09692.0500 8.09692.1000 8.09692.2500
8.09692.0100EA 136 PLN
8.09692.0100 8.09692.0500 8.09692.1000 8.09692.2500
o-Krezol for synthesis, Sigma-Aldrich®
o-Krezol
Formuła: C₇H₈O
Temp. Wrzenia: 191 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 30…34 °C
Gęstość: 1,047 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002226
Numer CAS: 95-48-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-423-8
Jednostka: 3455
ADR: 6.1 (8),II
Klasyfikacja Merck : 13,02604
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point 31 °C
Boiling Point 191 - 192 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.24 hPa (20 °C)
Flash Point 81 °C
Refractive Index 1.553 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 %(V)
Density 1.046 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 555 °C
Synonyms 2-Hydroxytoluene, 2-Methylphenol
Hill Formula C7H8O