o-Krezol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Metylofenol, o-Metylofenol, o-Hydroksytoluen, 2-Krezol, 2-Hydroksytoluen
A12307.0E
A12307.36
A12307.0P
A12307.0EEA
0
PLN
A12307.0E
A12307.36
A12307.0P
o-Krezol ≥98%
o-Krezol
Purity: 98+%
CAS No.: 95-48-7
Molecular Formula: C7H8O
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 81°(177°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 190-192°
Beilstein Reference: 506917
Merck Reference: 14,2579
UN No.: 3455
MDL No.: MFCD00002226
Formuła:
C₇H₈O Temp. Wrzenia: 190…192 °C Temp. topnienia: 30…34 °C Gęstość: 1,048 Temp. Zapłonu: 81 °C (177 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002226 Numer CAS: 95-48-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-423-8 Jednostka: 3455 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,2579 |