Drukuj
o-Krezol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
110550010 110555000 110551000 110550025 110550100
ACRO110550010EA 398 PLN
ACRO110550010 ACRO110555000 ACRO110551000 ACRO110550025 ACRO110550100
o-Krezol 99%
o-Krezol
Formuła: C₇H₈O
Temp. Wrzenia: 191 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 30…32 °C
Gęstość: 1,04 g/cm³
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002226
Numer CAS: 95-48-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-423-8
Jednostka: 3455
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,02604
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to amber Low melting solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %