Drukuj
2-tert-Butylofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B99405-500ML B99405-50ML
SIALB99405-500MLEA 194 PLN
SIALB99405-500ML SIALB99405-50ML
2-tert-Butylofenol, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butylofenol
Formuła: C₁₀H₁₄O
Temp. Wrzenia: 221 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 0,9823 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002223
Numer CAS: 88-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-807-2
Jednostka: 3145
ADR: 8,III