Drukuj
Alkohol benzylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
W213713-100G-K W213713-1KG-K W213713-5KG-K
SIALW213713-100G-KEA 449 PLN
SIALW213713-100G-K SIALW213713-1KG-K SIALW213713-5KG-K
Alkohol benzylowy, Sigma-Aldrich®
Alkohol benzylowy
Formuła: C₆H₅CH₂OH
Temp. Wrzenia: 205 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004599
Numer CAS: 100-51-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-859-9
Klasyfikacja Merck : 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM