Drukuj
Alkohol benzylowy, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
08421-25ML-F 08421-5ML-F
08421-25ML-FEA 1500 PLN
08421-25ML-F 08421-5ML-F
Alkohol benzylowy, Supelco®
Alkohol benzylowy
Formuła: C₆H₅CH₂OH
Temp. Wrzenia: 205 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004599
Numer CAS: 100-51-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-859-9
Klasyfikacja Merck : 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1979e3f40084f5836692b595a2c12d1ce45b8ae2&vid=acff2b610b498056981c532017a543e1314d81bd&prid=web&clid=SAPDAM